Learn More
Ismatec™ Tubulure à 3 arrêts MHLL Tygon™
Tubulure à 3 arrêts résistante aux produits chimiques, durable et sans plastifiant. La tubulure à 3 arrêts MHLL Tygon™ Ismatec™ nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
95.15€ - 157.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure à 3 arrêts |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR, section 177.2600, classe V de la pharmacopée des États-Unis |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Tygon MHLL |
Longueur totale (métrique) | 30 cm |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10062912
|
Ismatec™
SC0711 |
D.I. de 0,76 mm, D.E. de 2,60 mm |
157.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10134882
|
Ismatec™
SC0713 |
D.I. de 1,52 mm, D.E. de 3,36 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Résistance chimique à l’acétone, au MEK et à d’autres solvants agressifs.
- Tubulure longue durée.
- Sans plastifiant.
- Alésage intérieur lisse.
- La faible capacité de sorption maintient l’intégrité du fluide.
- Adhérence et diffusion minimales.
- Respectueuse de l’environnement.
- Ne peut pas être stérilisée à plusieurs reprises.
- Uniquement disponible avec un bouchon.
- Applications
- Acides : Excellent
- Solutions alcalines : Excellent
- Solvants : Excellent
- Pression : Non recommandé
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Bon
- Milieux stériles : Bon
- Conforme à :
- FDA 21 CFR, section 177.2600, classe V de la pharmacopée des États-Unis
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C.
- Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
- Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
- Mise en garde : Ne peut pas être stérilisée à plusieurs reprises.
- Remarque : Bien qu’elle soit conçue pour les cassettes MS/CA, cette tubulure ne comporte que 2 bouchons !
Spécification
Tubulure à 3 arrêts | |
Autoclavables | |
30 cm | |
Transfert sanitaire de liquides sensibles. Cassettes MS/CA. | |
6 pièces/boîte | |
Bon |
FDA 21 CFR, section 177.2600, classe V de la pharmacopée des États-Unis | |
Tygon MHLL | |
0,92 mm | |
-70deg;C | |
Ne peut pas être stérilisée à plusieurs reprises. Uniquement disponible avec un bouchon. | |
74°C |