Learn More
Ismatec™ Tubulure à 3 arrêts MHLL Tygon™
Tubulure à 3 arrêts résistante aux produits chimiques, durable et sans plastifiant. La tubulure à 3 arrêts MHLL Tygon™ Ismatec™ nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
Marque:  Ismatec™ SC0715
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10012912
  • 108.06€ / 6 pièces
Date d’expédition estimée: 13-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • Résistance chimique à l’acétone, au MEK et à d’autres solvants agressifs.
  • Tubulure longue durée.
  • Sans plastifiant.
  • Alésage intérieur lisse.
  • La faible capacité de sorption maintient l’intégrité du fluide.
  • Adhérence et diffusion minimales.
  • Respectueuse de l’environnement.
  • Ne peut pas être stérilisée à plusieurs reprises.
  • Uniquement disponible avec un bouchon.
  • Applications
    • Acides : Excellent
    • Solutions alcalines : Excellent
    • Solvants : Excellent
    • Pression : Non recommandé
    • Dépression : Bon
    • Milieux visqueux : Bon
    • Milieux stériles : Bon
  • Conforme à :
    • FDA 21 CFR, section 177.2600, classe V de la pharmacopée des États-Unis
  • Stérilisation
    • Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C.
    • Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
    • Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
    • Mise en garde : Ne peut pas être stérilisée à plusieurs reprises.
    • Remarque : Bien qu’elle soit conçue pour les cassettes MS/CA, cette tubulure ne comporte que 2 bouchons !
Spécification
Spécification
FDA 21 CFR, section 177.2600, classe V de la pharmacopée des États-Unis
Autoclavables
30 cm
Tubulure à 3 arrêts
-70deg;C
D.I. de 2,79mm, D.E. de 4,63mm
Bon
Code couleur : Violet - blanc
Tygon MHLL
0,92 mm
Transfert sanitaire de liquides sensibles. Cassettes MS/CA.
6 pièces/boîte
Ne peut pas être stérilisée à plusieurs reprises. Uniquement disponible avec un bouchon.
74°C