Learn More
Ismatec™ Tubulure standard Tygon MHSL 2001
Tubulure transparente, sans plastifiant avec une durée de vie de la pompe supérieure. La tubulure standard Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 est spécialement conçue pour le MEK et d’autres solvants agressifs.
Marque:  Ismatec™ SC0832
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10012962
Quantité Prix
1 183.00€ / 15m
6 168.96€ / 15m
Date d’expédition estimée: 04-11-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Plastifiant et sans huile
  • Alésage intérieur lisse.
  • La faible capacité de sorption maintient l’intégrité du fluide et du tube.
  • Ne répand rien dans le milieu de pompage.
  • Aucun rejet de matières dangereuses lorsqu’elle est correctement incinérée.
  • Applications
    • Acides : Excellent
    • Solutions alcalines : Excellent
    • Solvants : Bonne / excellente
  • Conforme à : FDA.
  • Stérilisation
    • Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C.
    • Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
    • Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
Spécification
Spécification
FDA
57°C
Tygon MHSL 2001
1,6 mm
MEK et autres solvants agressifs.
D.I. de 4,8mm, D.E. de 8,0mm
Transparent
Autoclavables
15 m
Tubulure standard
-73deg;C
CO2 1140, O2 76, N2 190