Learn More
Saint Gobain Life Sciences Concasseur à tube Tygon
Convient aux applications utilisant de l’acétone, du méthyléthylcétone (MEK) et d’autres produits chimiques très agressifs. Le concasseur à tube Tygon a une longue durée de vie et présente une résistance élevée à la fatigue causée par la flexion.
137.00€ - 173.00€
Spécification
Type de produit | Tubing |
---|---|
Certifications/Conformité | Certifié par la FDA |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | DEHP |
Épaisseur (impériale) | 0.03 in. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11784748
|
Saint Gobain Life Sciences
07MHLL-10 |
1,14 mm | Rouge |
173.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11714758
|
Saint Gobain Life Sciences
07MHLL-19 |
1,52 mm | Bleu, jaune |
137.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11704758
|
Saint Gobain Life Sciences
07MHLL-18 |
2,79 mm | Violet / blanc |
137.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pour une utilisation avec des produits chimiques hautement agressifs.
- Durée de vie prolongée
- Résistance élevée à la fatigue causée par la flexion.
Spécification
Tubing | |
Autoclavables | |
0.03 in. | |
Pompes péristaltiques Masterflex, Ismatec, Gilson, Watson-Marlow |
Certifié par la FDA | |
DEHP | |
0.85 mm | |
6/paquet |