Learn More
Masterflex™ Tubulure translucide Tygon™ ND-100-65
Formulée spécifiquement pour une utilisation avec dialyse, administration de produits de chimiothérapie et interventions chirurgicales peu invasives. La tubulure Saint Gobain Performance Practice™ Tygon™ ND-100-65 répond aux critères de performance DEHP pour la clarté, la flexibilité, la résistance aux produits chimiques, les propriétés d’adhérence et la durée de conservation.
Marque: Masterflex™ 95666-01
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- À utiliser spécifiquement pour les applications médicales
- Conforme à REACH pour DEHP
- La dimension des produits individuels est maintenue et surveillée par des micromètres en ligne et une vérification hors ligne avec du matériel informatisé d’imagerie
Exemples d’applications :
- Appareil de dialyse
- Pompes péristaltiques
- Laboratoires Metical
- Dispositifs peu invasifs
- Inhalateur
- Sang et solutions IV
Spécification
Tubing | |
Autoclavables | |
1,6 mm | |
0.13 in. | |
49 ft. | |
0.03 in. | |
Applications de transfert sanguin, équipement de dialyse, drainage des plaies, etc. | |
1/boîte | |
65 (Shore A) | |
74°C |
ISO 10993, USP classe VI | |
0.06 in. | |
Tygon | |
3,2 mm | |
15 m | |
0,79 mm | |
-48°C | |
transparent | |
55°psi |