Learn More
Saint-Gobain Tubulure Tygon™ silicone à base de platine 3350
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. La tubulure en silicone à base de platine 3350 Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ supporte pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
Marque: Saint-Gobain T3301-13
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.14400kg
Description
- La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
- Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
- Non toxique et non contaminant
- Paroi intérieure lisse et polie
- Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les poignées pour les installations de laboratoire simples.
- Sans BPA ni phtalates
- Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante.
- Utilisation générale en laboratoire
- Agro-alimentaire
- Applications biopharmaceutiques
- Appareils analytiques
- Pompes péristaltiques et pompes à vide
- Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation.
Spécification
USP classe VI, FDA (denrées alimentaires) fabriquée conformément aux règlements BLP et aux critères NSF | |
0,8 mm | |
2,4 mm | |
0,8 mm | |
-80deg;C | |
Stérile | |
Flexible | |
220°C |
Autoclavables | |
Silicone | |
15 m | |
Pharmaceutique, laboratoire, applications de haute pureté | |
1/boîte | |
Translucide | |
1 bar |