Learn More
Masterflex™ Tubulure de laboratoire Tygon™ R-3603
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. La tubulure de laboratoire Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ R-3603 supporte pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
81.05€ - 534.00€
Spécification
Type de produit | Tubing |
---|---|
Certifications/Conformité | Conforme aux exigences de la FDA ; conforme à la norme USP classe VI et aux exigences de la norme NSF 51, USP Class VI, NSF 51 |
Matériau | Plastique |
Longueur totale (impériale) | 49.2 ft. |
Longueur totale (métrique) | 15 m |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15119222
|
Masterflex™
06407-72 |
1.6 mm | 4,8 mm |
307.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15176494
|
Masterflex™
06407-70 |
0.8 mm | 2.4 mm |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13553610
|
Masterflex™
06407-78 |
4.8 mm | 8 mm |
534.00€
15m |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10160551
|
Masterflex™
ACF00005-C |
2,4 mm | 5,6 mm |
81.05€
15m |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
- Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
- Non toxique et non contaminant
- Paroi intérieure lisse et polie
- Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les poignées pour les installations de laboratoire simples.
- Sans BPA ni phtalates
- Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante.
- Utilisation générale en laboratoire
- Agro-alimentaire
- Applications biopharmaceutiques
- Appareils analytiques
- Pompes péristaltiques et pompes à vide
- Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation.
Spécification
Tubing | |
Plastique | |
15 m | |
74deg;C | |
Stérile | |
Shore A, 15 s 56 | |
74°C |
Conforme aux exigences de la FDA ; conforme à la norme USP classe VI et aux exigences de la norme NSF 51, USP Class VI, NSF 51 | |
49.2 ft. | |
Usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils d’analyse | |
1/boîte | |
Transparent | |
Flexible |