Learn More
Ismatec™ Tube d’extension Tygon ST
Marque: Ismatec™ SC0045T
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Spécification
de dia. int. | |
2,06 mm | |
1000 cm | |
-50deg;C | |
Acides, alcalis | |
Bon |
Autoclavables | |
Tygon ST | |
Pour les applications de laboratoire générales | |
1/boîte | |
Transparent | |
74°C |