Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension Tygon™ ST
Tubulure d’extension à rallonge abordable pour les applications générales en laboratoire. La tubulure d’extension Ismatec™ Tygon™ ST est destinée aux tubulures à 2 et 3 arrêts.
102.00€ - 167.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure d’extension |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 175.300 |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Tygon |
Longueur totale (métrique) | 10 m |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11997897
|
Ismatec™
SC0026T |
D.I. de 0,25mm |
102.00€
10m |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10446951
|
Ismatec™
SC0034T |
Dia. int. de 0,95 mm |
102.00€
10m |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10717854
|
Ismatec™
SC0039T |
Dia. int. de 1,30 mm |
102.00€
10m |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10791982
|
Ismatec™
SC0046T |
Dia. int. de 2,29 mm |
102.00€
10m |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10783103
|
Ismatec™
SC0029T |
Dia. int. de 0,51 mm |
167.00€
10m |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10104452
|
Ismatec™
SC0226T |
Dia. int. de 0,13 mm |
102.00€
10m |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10378282
|
Ismatec™
SC0038T |
Dia. int. de 1,22 mm |
102.00€
10m |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Transparent.
- Résistance à presque tous les produits chimiques inorganiques.
- Sans goût.
- Paroi intérieure lisse et polie.
- Faible perméabilité aux gaz.
- Résistance à l’usure et non-oxydante.
- Diélectrique élevé constant.
- Lixiviation possible du plastifiants.
- Applications
- Acides : Bon
- Solutions alcalines : Bon
- Solvants : Non recommandé
- Pression : Foire
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Excellent
- Milieux stériles : Limité
- Conforme à : FDA 21 CFR175.300
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C ; la tubulure apparaît laiteuse.
- Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
- Stérilisation par irradiation déconseillée.
Spécification
Tubulure d’extension | |
Autoclavables | |
10 m | |
-50°C | |
Lixiviation potentielle de plastifiants | |
Bon |
FDA 21 CFR 175.300 | |
Tygon | |
Applications générales de laboratoire, tubulure à 2 et 3 arrêts. | |
CO2 360, O2 80, N2 40 | |
Transparent | |
74°C |