Learn More
Ismatec™ Tube d’extension Tygon ST
102.00€
Spécification
Type de produit | de dia. int. |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Tygon ST |
Longueur totale (métrique) | 1000 cm |
À utiliser avec (application) | Pour les applications de laboratoire générales |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11907907
|
Ismatec™
SC0045T |
2,06 mm |
102.00€
10m |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10352232
|
Ismatec™
SC0047T |
2,54 mm |
102.00€
10m |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
de dia. int. | |
Tygon ST | |
Pour les applications de laboratoire générales | |
1/boîte | |
Transparent | |
74°C |
Autoclavables | |
1000 cm | |
-50deg;C | |
Acides, alcalis | |
Bon |