Learn More
Abnova™ Sonde TYMP/CEN22q
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Marque:  Abnova™ FG0179.200uL
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 16003285
  • 2210.00€ / 200µL
Expédition estimée: 02-08-2022
pour voir le stock disponible 
Includes: Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL
Spécification
Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL
1890
200 μl
FISH-Ce
Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL
Liquide