Learn More
Sartorius™ Disques pour membrane d’ultrafiltration Hydrosart de type 144
Type 144 Hydrosart™ Regenerated Cellulose (RC) Ultrafiltration Membranes are highly hydrophilic and have extended chemical compatibility. Easy to clean and autoclavable, they are ideal for protein recovery from dilute samples and work under aseptic conditions.
203.00€ - 316.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Débit | 0,08 ml/min./cm2 |
À utiliser avec (application) | Idéal pour le nettoyage des échantillons et l’élimination des protéines et lorsque la récupération élevée de la solution filtrante est primordiale |
Qualité | Type 144 |
Matériau (membrane) | Hydrosart Regenerated Cellulose |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10205901
|
Sartorius™
14439--63------D |
63 mm |
316.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11750925
|
Sartorius™
14429--44------D |
44 mm |
203.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10032431
|
Sartorius™
14439--47------D |
47 mm |
203.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Type: Ultrafiltration Membrane
- Material: Hydrosart™ Regenerated Cellulose (RC)
- Grade: Type 144
- Shape: Disc
- Flow Rate: 0.08 mL/min./cm2
- Thickness: 180 μm
- MWCO: 5 kDa
- For Use With (Application): Concentration, Protein Removal, Diafiltration, Desalting, Buffer Exchange, and Electro-Ultrafiltration (in BioPharma, Research, and Environmental Fields)
Spécification
Autoclavable | |
Idéal pour le nettoyage des échantillons et l’élimination des protéines et lorsque la récupération élevée de la solution filtrante est primordiale | |
Hydrosart Regenerated Cellulose | |
10/boîte | |
Disc | |
180 μm |
0,08 ml/min./cm2 | |
Type 144 | |
5 kDa | |
10 Pk. | |
Non-sterile | |
Disques à membrane d’ultrafiltration |