Learn More
Sartorius™ Disques pour membrane d’ultrafiltration triacétate de cellulose, type 145
Cette membrane est caractérisée par une hydrophilie élevée et une liaison non spécifique exceptionnellement faible.
Marque: Sartorius™ 14539--25------D
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Coulables sans support de membrane pouvant piéger ou lier les microsolutés de passage, ces membranes sont idéales pour le nettoyage des échantillons et l’élimination des protéines et lorsque la récupération élevée de la solution de filtrat est d’une importance primordiale
Spécification
Disques pour membranes d’ultrafiltration | |
10 000 Da | |
Idéal pour le nettoyage des échantillons et l’élimination des protéines et lorsque la récupération élevée de la solution de filtrat est primordiale | |
Membrane ultra-filtrante | |
120 μm | |
25 mm |
Triacétate de cellulose | |
0,11 ml/min/cm2 | |
Type 145 | |
10 | |
Disques à membrane d’ultrafiltration |