Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 30 Q-CLASSIC-30 à charnière droite
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque: asecos™ 3100706134378
Informations supplémentaires : Poids : 199.37520kg
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et impacts, facile à nettoyer
- Manipulation facile et confortable : la porte se bloque sur n’importe quelle position et se ferme automatiquement en cas d’incendie
- Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Transport facile : base de transport intégrée avec housse de base en option ou supports réglables avec housse de base
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
1626 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
450 mm | |
revêtement époxy texturé | |
564 mm | |
620 x 564 x 1947 mm | |
519 x 450 x 1626 mm | |
620 mm | |
Ailette, À charnière droite | |
90 mm | |
Résistance au feu 30 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
519 mm | |
Tôle d'acier | |
Base de transport de la hauteur d’entrée | |
206,50 kg | |
Gris anthracite, Gris clair | |
1947 mm | |
Q30.195.056.R | |
1 |