Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 30 Q-CLASSIC-30 à charnière droite
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque:  asecos™ 31007-060-34371
Informations supplémentaires : Poids : 177.77521kg
Code produit. 15976716
  • 1530.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 28-02-2022
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
Description
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et impacts, facile à nettoyer
  • Manipulation facile et confortable : la porte se bloque sur n’importe quelle position et se ferme automatiquement en cas d’incendie
  • Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
  • Transport facile : base de transport intégrée avec housse de base en option ou supports réglables avec housse de base
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Spécification
Résistance au feu 30 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE
620 mm
519 x 450 x 1626 mm
Ailette, Right-hinged
1947 mm
Base de transport de la hauteur d’entrée
1
Standard
182,50 kg
450 mm
90 mm
Armoire de stockage de sécurité
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
519 mm
620 x 564 x 1947 mm
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
1626 mm
Q30.195.056.R
3
revêtement époxy texturé
564 mm
Gris anthracite, Jaune avertissement
Tôle d'acier