Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 30 Q-DISPLAY-30
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque: asecos™ 3278106133629
Informations supplémentaires : Poids : 279.81900kg
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps de l’armoire en résine de mélamine et plaques spéciales ignifuges, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, portes avec façade métallique ainsi qu’une surface résistante aux rayures et aux impacts, facile à nettoyer
- Tous les récipients en un coup d’œil : la porte avec une grande découpe en verre permet une présentation rapide et facile des récipients stockés, même avec des portes fermées
- Manipulation facile et confortable : la porte se bloque sur n’importe quelle position et se ferme automatiquement en cas d’incendie
- Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Transport facile : base de transport intégrée avec housse de base en option ou supports réglables avec housse de base
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
1626 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
750 mm | |
revêtement époxy texturé | |
864 mm | |
620 x 864 x 1947 mm | |
519 x 750 x 1626 mm | |
620 mm | |
Fenêtre fixe, Charnière gauche | |
90 mm | |
Résistance au feu 30 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
519 mm | |
Tôle d'acier | |
Base de transport de la hauteur d’entrée | |
293,50 kg | |
Gris anthracite, Gris clair | |
1947 mm | |
Q30.195.086.WDFW | |
1 |