Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 30 Q-DISPLAY-30
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque:  asecos™ 3278106033627
Informations supplémentaires : Poids : 255.51900kg
Code produit. 15977496
  • 3488.99€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-09-2024
pour voir le stock disponible 
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
Description
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps de l’armoire en résine de mélamine et plaques spéciales ignifuges, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, portes avec façade métallique ainsi qu’une surface résistante aux rayures et aux impacts, facile à nettoyer
  • Tous les récipients en un coup d’œil : la porte avec une grande découpe en verre permet une présentation rapide et facile des récipients stockés, même avec des portes fermées
  • Manipulation facile et confortable : la porte se bloque sur n’importe quelle position et se ferme automatiquement en cas d’incendie
  • Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
  • Transport facile : base de transport intégrée avec housse de base en option ou supports réglables avec housse de base
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Spécification
1626 mm
Armoire de stockage de sécurité
750 mm
revêtement époxy texturé
864 mm
620 x 864 x 1947 mm
519 x 750 x 1626 mm
620 mm
Fenêtre fixe, Charnière gauche
90 mm
Résistance au feu 30 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
519 mm
Tôle d'acier
Base de transport de la hauteur d’entrée
266,50 kg
Gris anthracite, Jaune avertissement
1947 mm
Q30.195.086.WDFW
1