Learn More
Asecos™ Armoire de stockage de sécurité Q-Pegasus-90
Pour le stockage illimité de matières dangereuses inflammables dans les zones de travail.
Marque:  Asecos™ 30002-041-30003
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 414.00000kg
Code produit. 13469706
  • 3643.09€ / 1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
  • Solution de stockage de sécurité robuste pour le secteur industriel
  • Armoire haute avec portes à battant
  • Fermeture automatique (TSA)
  • Manipulation à une main pour les armoires à deux portes
  • Avec verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage
  • Supports réglables intégrés pour compenser un sol irrégulier
  • Feuille en tôle d’acier avec revêtement par pulvérisation, RAL 7035
Warranty
10 ans
Spécification
Spécification
EN 14470-1, DIN EN 14727, GS certified, CE compliant
Door: Light grey RAL 7035; Sheet Steel RAL 7035
Winged
3 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump
Powder-coated
1193mm
Steel
615mm
522 x 1050 x 1647mm
1953mm
Q90.195.120.WDAC
Safety Storage Cabinet
Gray
Vidéos
Documentation