Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 Q-PEGASUS-90 à portes à battant
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque: asecos™ 3000204033647
Informations supplémentaires : Poids : 459.02521kg
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
- Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et impacts, facile à nettoyer
- Utilisation sans effort : manipulation à une main pour les armoires à double porte (AGT)
- Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Toujours fermé : la fermeture automatique de porte en série (TSA) libère les portes arrêtées après environ 60 secondes ; signal sonore et visuel avant fermeture
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
- Transport aisé : base de transport intégrée avec housse de base amovible en option
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75)à un système d’évacuation technique, roue dans la grille d’évacuation servant d’indicateur de ventilation technique suffisante
Prestations de service
10 ans
Spécification
1647 mm | |
4 tiroir de 29 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
522 mm | |
Tôle d'acier | |
615 x 1193 x 1953 mm | |
522 x 1050 x 1647 mm | |
615 mm | |
Ailette, Fermeture automatique | |
90 mm | |
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
porte battante en jaune sécurité | |
Armoire de stockage de sécurité | |
1050 mm | |
revêtement époxy texturé | |
1193 mm | |
508,00 kg | |
Gris anthracite, Jaune avertissement | |
1953 mm | |
Q90.195.120.WDAC | |
2 |