Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 Q-PEGASUS-90 à portes à battant
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque:  asecos™ 3004204033627
Informations supplémentaires : Poids : 382.65030kg
Code produit. 15981156
  • 4288.23€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-09-2024
pour voir le stock disponible 
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
Description
  • Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et impacts, facile à nettoyer
  • Utilisation sans effort : manipulation à une main pour les armoires à double porte (AGT)
  • Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
  • Toujours fermé : la fermeture automatique de porte en série (TSA) libère les portes arrêtées après environ 60 secondes ; signal sonore et visuel avant fermeture
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Transport aisé : base de transport intégrée avec housse de base amovible en option
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75)à un système d’évacuation technique, roue dans la grille d’évacuation servant d’indicateur de ventilation technique suffisante
Prestations de service
10 ans
Spécification
Spécification
1647 mm
4 tiroir de 19 litres (tôle d’acier revêtue de poudre)
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
522 mm
Tôle d'acier
615 x 893 x 1953 mm
522 x 750 x 1647 mm
615 mm
Ailette, Fermeture automatique
90 mm
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE
porte battante en jaune sécurité
Armoire de stockage de sécurité
750 mm
revêtement époxy texturé
893 mm
423,50 kg
Gris anthracite, Jaune avertissement
1953 mm
Q90.195.090.WDAC
2