Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 Q-PEGASUS-90 à portes à battant
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque:  asecos™ 30042-040-30053
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 343.00000kg
Code produit. 13474337
  • 3895.01€ / 1 pièce
Expédition estimée
13-01-2021
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
Description
  • Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et impacts, facile à nettoyer
  • Utilisation sans effort : manipulation à une main pour les armoires à double porte (AGT)
  • Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
  • Toujours fermé : la fermeture automatique de porte en série (TSA) libère les portes arrêtées après environ 60 secondes ; signal sonore et visuel avant fermeture
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Transport aisé : base de transport intégrée avec housse de base amovible en option
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75)à un système d’évacuation technique, roue dans la grille d’évacuation servant d’indicateur de ventilation technique suffisante
Spécification
Spécification
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE
522 mm
522 x 750 x 1647 mm
avec des portes battantes, système de fermeture de porte automatique (TSA) et armoires double porte pouvant être actionnées avec une seule main (AGT), Auto-Closing
1953 mm
4 x tiroir, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)
2
Armoire de sécurité
893 mm
Gris anthracite (RAL 7016) / Jaune sécurité (RAL 1004)
Tôle d'acier
615 mm
porte battante en jaune sécurité
615 x 893 x 1953 mm
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
1647 mm
Q90.195.090.WDAC
revêtement époxy texturé
429,00 kg
750 mm
90 mm