Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-CLASSIC-90 avec système de blocage des portes à charnière gauche
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
2127.95€ - 4065.10€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 616 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 524 mm |
Matériau | Tôle d'acier |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) extérieure | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) extérieure | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15903856
|
asecos™
3023900133740 |
1298 mm | 2 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
2279.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15497524
|
asecos™
3023900130277 |
1298 mm | 2 étagères, 1 insert perforé (235 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
2846.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15953846
|
asecos™
3023900133735 |
1298 mm | 2 étagères, 1 insert perforé (285 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
2127.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15913856
|
asecos™
3023900133741 |
1298 mm | 3 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
2443.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15973876
|
asecos™
3023900233741 |
1298 mm | 3 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
2443.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15963846
|
asecos™
3023900133736 |
1298 mm | 3 étagères, 1 insert perforé (185 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
2165.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15933876
|
asecos™
3023900233736 |
1298 mm | 3 étagères, 1 insert perforé (185 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune sécurité (RAL 1004) |
2165.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15943216
|
asecos™
3022800233659 |
1968 mm | 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
2581.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15933186
|
asecos™
3022800133663 |
1968 mm | 3 étagères de type plateau, 1 insert perforé (320 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
2447.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15983216
|
asecos™
3022800233663 |
1968 mm | 3 étagères de type plateau, 1 insert perforé (320 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
2447.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15943186
|
asecos™
3022800133681 |
1968 mm | 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
2681.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15963186
|
asecos™
3022800133683 |
1968 mm | 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
3004.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15903226
|
asecos™
3022800233683 |
1968 mm | 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune sécurité (RAL 1004) |
3004.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15296878
|
asecos™
3022800130269 |
1968 mm | 6 tiroirs, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
4065.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15135584
|
asecos™
3022800230269 |
1968 mm | 6 tiroirs, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune sécurité (RAL 1004) |
4065.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Convivial et sûr (modèles .WDAS) : système de blocage des portes, retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE | |
524 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
1 | |
596 mm |
616 mm | |
Tôle d'acier | |
Ailette, Left-hinged | |
Système de blocage des portes | |
revêtement époxy lisse | |
450 mm |