Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-CLASSIC-90 avec système de blocage des portes à charnière droite
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque:  asecos™ 3023000234387
Informations supplémentaires : Poids : 278.96851kg
Code produit. 15993386
  • 2246.14€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-09-2024
pour voir le stock disponible 
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
Description
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Convivial et sûr (modèles .WDAS) : système de blocage des portes, retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
  • Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Spécification
1742 mm
Armoire de stockage de sécurité
450 mm
revêtement époxy lisse
596 mm
616 x 596 x 1968 mm
524 x 450 x 1742 mm
Standard
1968 mm
S90.196.060.WDASR
1
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
524 mm
Tôle d'acier
Système de blocage des portes
281,00 kg
Jaune avertissement
616 mm
Ailette, À charnière droite
3
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE