Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-CLASSIC-90 avec système de blocage des portes (jaune)
Code produit. 15902576 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Configuration:
2 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
2 étagères, 1 insert perforé (285 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
3 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
3 étagères, 1 insert perforé (185 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
3 étagères, 1 insert perforé (370 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
3 étagères, 1 insert perforé (370 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre), 3 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur (PP), mur séparateur vertical
3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre), 3 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur (PP), mur séparateur vertical
Hauteur (métrique) extérieure:
1298 mm
1968 mm
Largeur (métrique) extérieure:
896 mm
1196 mm
Conditionnement:
1 pièce
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit. 15902576
Marque: asecos™ 3011600233715
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Convivial et sûr (modèles .WDAS) : système de blocage des portes, retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Certifications/Conformité Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE
Configuration 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
Profondeur (métrique) extérieure 616 mm
Profondeur (métrique) intérieure 524 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 524 x 1050 x 1742 mm
Dimensions (P x L x H) 616 x 1196 x 1968 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1968 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1742 mm
Comprend Système de blocage des portes
Modèle S90.196.120.WDAS
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 3
Type d’étagère Étalon
Revêtement de surface revêtement époxy lisse
Poids (métrique) 451,50 kg
Largeur (métrique) extérieure 1196 mm
Largeur (métrique) intérieure 1050 mm
Couleur Jaune sécurité (RAL 1004)
Matériau Tôle d'acier
Type de produit Armoire de stockage de sécurité