Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-CLASSIC-90 avec système de blocage des portes (jaune)
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
2859.88€ - 4572.84€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 616 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 524 mm |
Matériau | Tôle d'acier |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit | Marque | Configuration | Hauteur (métrique) extérieure | Largeur (métrique) extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Configuration | Hauteur (métrique) extérieure | Largeur (métrique) extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15952876
|
asecos™
3012200233753 |
2 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | 1298 mm | 1196 mm |
3148.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15962866
|
asecos™
3012200233744 |
2 étagères, 1 insert perforé (285 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | 1298 mm | 1196 mm |
2859.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15962876
|
asecos™
3012200233754 |
3 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | 1298 mm | 1196 mm |
3391.47€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15972866
|
asecos™
3012200233745 |
3 étagères, 1 insert perforé (185 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | 1298 mm | 1196 mm |
2907.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15923036
|
asecos™
3020500233705 |
3 étagères, 1 insert perforé (370 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | 1968 mm | 896 mm |
2893.27€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15902576
|
asecos™
3011600233715 |
3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | 1968 mm | 1196 mm |
2962.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15974346
|
asecos™
3034800233848 |
3 étagères, 1 insert perforé (370 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre), 3 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur (PP), mur séparateur vertical | 1968 mm | 1196 mm |
3814.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15963036
|
asecos™
3020500233709 |
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | 1968 mm | 896 mm |
3619.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15982576
|
asecos™
3011600233726 |
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | 1968 mm | 1196 mm |
4174.81€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15984346
|
asecos™
3034800233849 |
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre), 3 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur (PP), mur séparateur vertical | 1968 mm | 1196 mm |
4572.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Convivial et sûr (modèles .WDAS) : système de blocage des portes, retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE | |
524 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
2 |
616 mm | |
Tôle d'acier | |
Ailette | |
Système de blocage des portes | |
revêtement époxy lisse |