Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-PEGASUS-90 avec AGT intégré
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque:  asecos™ 3012300233744
Informations supplémentaires : Poids : 325.60919kg
Code produit. 15932926
  • 3147.14€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-08-2024
pour voir le stock disponible 
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
Description
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Utilisation sans effort : manipulation à une main pour les armoires à double porte (AGT)
  • Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
  • Toujours fermé : la fermeture automatique de porte en série (TSA) libère les portes arrêtées après environ 60 secondes ; signal sonore et visuel avant fermeture
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un  système de verrouillage existant possible)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Spécification
1072 mm
2 étagères, 1 insert perforé (285 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
524 mm
Tôle d'acier
616 x 1196 x 1298 mm
524 x 1050 x 1072 mm
Standard
1298 mm
S90.129.120.WDAC
2
Armoire de sécurité S-PEGASUS-90 modèle S90.129.120.WDAC, jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 2 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)
Armoire de stockage de sécurité
1050 mm
revêtement époxy lisse
1196 mm
339,00 kg
Jaune avertissement
616 mm
Ailette, Fermeture automatique
3
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE