Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-PEGASUS-90 avec AGT intégré
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque:  asecos™ 3012300133745
Informations supplémentaires : Poids : 331.45920kg
Code produit. 15952896
  • 3194.84€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-09-2024
pour voir le stock disponible 
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
Description
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Utilisation sans effort : manipulation à une main pour les armoires à double porte (AGT)
  • Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
  • Toujours fermé : la fermeture automatique de porte en série (TSA) libère les portes arrêtées après environ 60 secondes ; signal sonore et visuel avant fermeture
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un  système de verrouillage existant possible)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Spécification
1072 mm
3 étagères, 1 insert perforé (185 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
524 mm
Tôle d'acier
616 x 1196 x 1298 mm
524 x 1050 x 1072 mm
Standard
1298 mm
S90.129.120.WDAC
2
Armoire de sécurité S-PEGASUS-90 modèle S90.129.120.WDAC, gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)
Armoire de stockage de sécurité
1050 mm
revêtement époxy lisse
1196 mm
345,50 kg
Gris clair (RAL 7035)
616 mm
Ailette, Fermeture automatique
3
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE