Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-PHOENIX-90 avec portes à battant / pliantes
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
Marque:  asecos™ 3020700133709
Informations supplémentaires : Poids : 383.04721kg
Code produit. 15983056
  • 3804.34€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un  système de verrouillage existant possible)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Spécification
1742 mm
Armoire de stockage de sécurité
750 mm
revêtement époxy lisse
896 mm
616 x 896 x 1968 mm
524 x 750 x 1742 mm
616 mm
Ailette, Pliant
2
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
524 mm
Tôle d'acier
Système de blocage des portes
404,00 kg
Gris clair (RAL 7035)
1968 mm
S90.196.090.FWAS
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE