Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-PHOENIX-90 avec portes à battant / pliantes
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
3077.71€ - 4289.82€
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure | 616 mm |
---|---|
Profondeur (métrique) intérieure | 524 mm |
Dimensions (P x L x H) | 616 x 896 x 1968 mm |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 524 x 750 x 1742 mm |
Modèle de porte | Ailette, Folding |
Code produit | Marque | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15576855
|
asecos™
3020700133705 |
3 étagères, 1 insert perforé (370 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
3077.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15586855
|
asecos™
3020700233705 |
3 étagères, 1 insert perforé (370 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune sécurité (RAL 1004) |
3077.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15983056
|
asecos™
3020700133709 |
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
3804.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15923086
|
asecos™
3020700233709 |
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune sécurité (RAL 1004) |
3804.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15903066
|
asecos™
3020700133711 |
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
4289.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15943086
|
asecos™
3020700233711 |
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
4289.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
616 mm | |
616 x 896 x 1968 mm | |
Ailette, Folding | |
1968 mm | |
Système de blocage des portes | |
2 | |
896 mm |
524 mm | |
524 x 750 x 1742 mm | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
1742 mm | |
S90.196.090.FWAS | |
revêtement époxy lisse | |
750 mm |