Learn More
asecos™ Type 90 armoire de sécurité V-MOVE-90
Code produit. 15907766 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent, Gris anthracite
Argent, gris anthracite, Anthracite Gray
Blanc
Bleu de gentiane, Gris anthracite
Bleu gentiane, gris anthracite, Anthracite Gray
Gris anthracite
Gris clair
Rouge, Gris anthracite
Rouge, gris anthracite, Anthracite Gray
Nbre de portes:
1
2
Revêtement de surface:
Texturés
unie
Comprend:
(4) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée)
(5) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée)
Droite : (4) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur ; à gauche : (4) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée)
Droite : (5) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée) ; à gauche : (4) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur
Droite : (5) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur ; à gauche : (5) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée)
À droite : (4) étagères, (1) insert perforé, (1) bac de récupération inférieur ; Gauche : (4) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée)
À droite : (5) étagères, (1) insert perforé, (1) bac de récupération inférieur (tôle d'acier thermolaquée) ; Gauche : (4) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur
À droite : (5) étagères, (1) insert perforé, (1) bac de récupération inférieur ; Gauche : (5) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée)
Conditionnement:
1 pièce
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit. 15907766
Marque: asecos™ 3508505135101
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
  • Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre
  • Ouverture et fermeture électroniques : le tiroir vertical s’ouvre et se ferme à la pression d’un bouton
  • Accès parfait : le tiroir vertical offre une vue d’ensemble et un accès simple aux récipients stockés
  • Toujours fermé : fermeture automatique de porte en série (TSA) après environ 60 secondes avec signal sonore et visuel avant fermeture du tiroir
  • Aucune utilisation non autorisée : tiroirs verticaux verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Alignement aisé : supports réglages qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Certificats
  • Résistance au feu : 90 minutes
  • Type testé conformément à la norme EN 14470-1
  • Conformité à la norme DIN EN 16121/16122
  • Certification GS
  • Conforme CE
Spécification
Certifications/Conformité Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE
Profondeur (impériale) intérieure 30,51 in
Profondeur (métrique) extérieure 860 mm
Profondeur (métrique) intérieure 775 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 331 x 775 x 1750 mm
Dimensions (P x L x H) 860 x 449 x 1966 mm
Modèle de porte Fermeture automatique
À utiliser avec (application) Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Hauteur (impériale) intérieure 68,90 in
Hauteur (métrique) extérieure 1966 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1750 mm
Comprend (5) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée)
Capacité de charge 50 kg
Modèle V90.196.045.VDAC:0013
Nbre de portes 1
Nbre d’étagères 5
Type d’étagère Étalon
Revêtement de surface Texturés
Poids (impériale) 814 lb
Poids (métrique) 369 kg
Largeur (impériale) intérieure 13,03 in
Largeur (métrique) extérieure 449 mm
Largeur (métrique) intérieure 331 mm
Couleur Gris anthracite
Profondeur (impériale) extérieure 33,86 in
Hauteur (impériale) extérieure 77,40 in
Hauteur (métrique) de l’ouverture 235 / 250 / 250 / 250 / 285 / 260 mm
Matériau Gypse
Type de produit Armoire de stockage de sécurité
Largeur (impériale) extérieure 17,68 in