Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 V-MOVE-90 gris anthracite
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque:  asecos™ 3508604035104
Informations supplémentaires : Poids : 547.92627kg
Code produit. 15937766
  • 6020.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-09-2024
pour voir le stock disponible 
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Description
Description
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
Fonction / construction
  • Fabrication robuste et longue durée de vie: Corps d’armoire stable, de haute qualité et résistant aux égratignures, avec surface revêtue de peinture époxy
  • Ouverture et fermeture électroniques: Les tiroirs verticaux s'ouvrent et se ferment à la pression d'un bouton
  • Accès parfait: Les tiroirs verticaux fournissent une vue d’ensemble et un accès simple aux produits stockés
  • Toujours fermé: Fermeture standard en série après environ 60 secondes avec signal visuel et acoustique indiquant la fermeture de tiroir
  • Pas d’utilisation non autorisée: Tiroirs verticaux verrouillables avec serrure à cylindre (intégration dans un système de verrouillage existant possible) et indicateur d’état de verrouillage (rouge/vert)
  • Installation facile : pieds réglables intégrés
  • Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
équipée avec
  • 4 x étagère, capacité de charge: 50 Kgs, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
  • 1 x caillebotis, capacité de charge: 50 Kgs, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
  • 1 x bac de rétention au sol, volume: 13 Litres, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
  • 5 x étagère, capacité de charge: 50 Kgs, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
  • 1 x caillebotis, capacité de charge: 50 Kgs, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
  • 1 x bac de rétention au sol, volume: 13 Litres, tôle d'acier revêtement époxy
Certificats
  • Résistance au feu 90 minutes
  • Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
  • conforme NF EN 16121/16122
  • conforme CE
Spécification
Spécification
1750 mm
4 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur, 5 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
775 mm
Tôle d'acier
860 x 819 x 1966 mm
775 x 701 x 1750 mm
Standard
1966 mm
V90.196.081.VDAC:0013
2
Armoire de sécurité V-MOVE-90 modèle V90.196.081.VDAC:0013, corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroirs vertical en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol, 5 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)
Armoire de stockage de sécurité
701 mm
revêtement époxy texturé
819 mm
611,00 kg
Gris anthracite, Jaune avertissement
860 mm
Fermeture automatique, Coulissant
9
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, conforme CE