Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 XL-CLASSIC-90
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
5624.36€ - 6829.58€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, Certifiée GS, conforme CE |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 1018 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 864 mm |
Couleur | Gris clair (RAL 7035) |
Matériau | Tôle d'acier |
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit | Marque | Largeur (métrique) intérieure | Configuration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) intérieure | Configuration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15974386
|
asecos™
3039300130397 |
936 mm | 1 étagère (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 base de transport (acier revêtu de poudre), 1 bac collecteur inférieur avec grille (tôle d’acier galvanisée) |
5753.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15954386
|
asecos™
3039300130395 |
936 mm | 1 base de transport (acier revêtu de poudre), 1 bac collecteur inférieur avec grille (tôle d’acier galvanisée) |
5624.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15944376
|
asecos™
3038200130384 |
1386 mm | 1 base de transport (acier revêtu de poudre), 1 bac collecteur inférieur avec grille (tôle d’acier galvanisée) |
6658.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15964376
|
asecos™
3038200130388 |
1386 mm | 1 bac collecteur inférieur avec étagères, 1 base de transport (acier revêtu de poudre) |
6829.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique
- Flexibilité interne : base de transport (en option) pour un transport sur place sûr et facile
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
- Sécurité lors de la décantation : liaison de mise à la terre de bout en bout sur le panneau arrière, à l’intérieur avec fils de mise à la terre avec pince
- Certificats
- Résistance au feu pendant 90 minutes
- Type testé conformément à la norme EN 14470-1
- Certification GS
- Conforme CE
Spécification
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, Certifiée GS, conforme CE | |
864 mm | |
Tôle d'acier | |
Ailette | |
2224 mm | |
Système de blocage des portes | |
revêtement époxy lisse |
1018 mm | |
Gris clair (RAL 7035) | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
1890 mm | |
2 |