Learn More
asecos Type 90 armoire de sécurité sous paillasse UB-T-90
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
Marque:  asecos 3641800133772
Informations supplémentaires : Poids : 0.00001kg
Code produit. 15985770
  • 3296.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Alert:
For indoor use only
Description
Description
  • Robuste et durable : stucture extérieure en acier revêtu époxy
  • Ergonomique : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
  • Confortable : accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l’armoire visible dans son entier
  • Utilisation controlée : portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge / vert)
  • Mobile : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
  • Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air
Certificats
  • Résistance au feu 90 minutes
  • Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
  • NF EN 16121/16122
  • certifiée GS
  • Conforme CE
Spécification
Spécification
979 mm
31,50 in
Gypse
600 x 1102 x 800 mm
23,62 in
979 x 482 x 702 mm
476 lb
1
27,64 in
Armoire de stockage sous paillasse
43,39 in
Gris clair
800 mm
UB90.080.110.060.2T
Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, conforme à la norme CE
482 mm
unie
(1) étagère, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée)
216 kg
18,98 in
600 mm
30 kg (étagère standard) / 75 kg (étagère à grille)
38,54 in
702 mm
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
1102 mm
Étalon
Charnière gauche, Ailette
2