missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Microseringue à aiguille fixe de type B
Marque: Hospidex MS10
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.03200kg
Description
Microseringue à piston classique• Ajustement haute précision
• Etanche jusqu'à 3kg/cm2
• Précision ±1%
• Contrôle individuel de chaque seringue en fin de fabrication
• Polissage simultané pour chaque couple cylindre/piston
• Large graduation
• Extrémité grossissante pour une meilleure précision
• Aiguille de rechange
• Microseringue à aiguille fixe
• Aiguille inox 304 fixée par colle époxy
• Partie interne ajustée exactement à la graduation 0
• Seringue
Spécification
Microseringue à aiguille fixe | |
1/boîte | |
10 μl |