Learn More
Cargille™ Type FF Immersion Oil
Marque:  Cargille™ 16212-1OZ
Code nomenclature Nacres: NB.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11773217
  • 18.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Spécification
Immersion Oil Type FF
Ideal for observing low levels of fluorescence; can be substituted for all other fluorescence microscopy immersion oils in nearly all fluorescence applications
1 oz.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires