Learn More
Bochem™ Bécher en acier inoxydable type I 18/10
Catalog Number p-8000050
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Le bécher en acier inox 18/10 Bochem™ de type I comprend une poignée et un bec verseur.
  • En acier inox 18 / 10
  • Forme conique
  • Avec poignée et bec verseur
Diamètre (métrique) externe 125 mm
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Acier inoxydable 18/10
Hauteur (métrique) 90 mm
Comprend Avec poignée et bec verseur
Type Bécher
Graduated Oui
Modèle Conique