Learn More
Justrite™ Bidon de sécurité pour étagère de type I
Bidon de sécurité avec robinet de distribution à fermeture automatique
Marque: Justrite™ 7225240Z
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Bidon de sécurité avec robinet, rouge, capacité 10 litres- Bidon de sécurité de type I
- Approuvé FM ; conforme CARB, NFPA, OSHA
- Entièrement en acier
- Le robinet de distribution à fermeture automatique permet de distribuer en toute sécurité des liquides dangereux dans les tubes à essai, les flacons et les béchers
- Bouchon à fermeture automatique avec soupape de surpression et pare-flamme en acier inox
- Soupape de décharge à vide dans le couvercle pour un débit de liquide régulier
- Peut être utilisé sur l’étagère
Spécification
9 l | |
298 mm | |
11,5 mm |