Learn More
Fisherbrand™ Sondes de type K pour thermomètre numérique, type K, triple fonction
Code produit 11769775 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
102 cm
1219 mm
Longueur (impériale) du câble:
40 in
4 pieds
Plage de températures (métrique):
-40°C à +250°C
-50°C à +700°C
Type de sonde:
Chemisée de type K
Sonde de surface de type K
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble Longueur (impériale) du câble Plage de températures (métrique) Type de sonde unitSize
11769775 1219 mm 4 pieds -40°C à +250°C Chemisée de type K 1 pièce
11759775 102 cm 40 in -50°C à +700°C Sonde de surface de type K 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11769775
Pour une utilisation avec tous les thermomètres numériques Fisherbrand de type K, y compris 15-077-10, -11, -14, -26 et 15-078-2, -3A, -3B et -39.
Les sondes de thermomètre numérique Fisher Scientific Type-K sont destinées à être utilisées avec tous les thermomètres numériques Fisher Scientific de type K, y compris 15-077-10, -11, -14, -26 et 15-078-2, -3A, -3B et -39.
Sonde chemisée de type K
  • Sonde chemisée de thermocouple à réaction rapide de type K, de 0,06 po de diamètre (1,6 mm), destinée à être utilisée avec tous les thermomètres de type K dans les liquides, les semi-solides, l’air et d’autres gaz
  • Câble à revêtement de résine en PTFE 4 pi (1,2 m)
  • La plage de températures de la sonde est de -40° à +250°C continu et jusqu’à 300°C à court terme
Spécification
Diamètre (impériale) de la sonde 0,06 in
Diamètre (métrique) de la sonde 1,6mm
À utiliser avec (application) Air / gaz, liquides et semi-solides
Longueur (impériale) du câble 4 pieds
Longueur (métrique) 1 219 mm (câble)
Longueur (métrique) du câble 1219 mm
Matériau Acier inoxydable
Type de sonde Chemisée de type K
Type de produit Type K Thermocouple Probe
Température max. (impériale) 482°F
Température max. (métrique) 250°C
Température (impériale) min. -40°F
Température min. (métrique) -40°C
Plage de températures (métrique) -40°C à +250°C
À utiliser avec (équipement) Thermomètre numérique
Afficher plus Afficher moins
Pour des performances améliorées, les sondes doivent être étalonnées comme un système avec l’appareil de mesure.