Learn More
Macherey-Nagel™ Flacons à col à sertir, N20, transparents
Matériau de stockage pour une utilisation en chromatographie. Les flacons à col à sertir Macherey-Nagel, N20, sont des flacons en verre hydrolytique avec des bouchons à sertir de 20 mm. Les flacons sont fabriqués dans des conditions d’hygiène strictes pour garantir une haute qualité pour une analyse sûre. Disponibles dans plusieurs formes et dimensions.
Marque: Macherey-Nagel™ 70254
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Ces flacons à col à sertir sont disponibles dans une gamme de volumes et de formes utilisables et sont conçus pour s’adapter à différents fabricants d’instruments. Tous les flacons sont fabriqués en verre hydrolytique de classe 1 (sauf indication contraire). Le contrôle optoélectronique est assuré lors des machines de traitement du verre. De plus, les contrôles supplémentaires en cours de fabrication et une inspection finale de CQ sont également mis en œuvre pour garantir une qualité de produit fiable.
- Flacons avec col à sertir DIN plat de 20 mm ou col Headspace biseauté
- Avec fond plat ou arrondi pour un grand nombre d’échantillonneurs automatiques
- En verre hydrolytique transparent
- Disponibles dans une variété de tailles, de 5 ml à 100 ml
- Fournis dans des boîtes de 100 flacons en polypropylène
- Surface de roulement stable pour le septum (particulièrement adaptée aux pressions élevées des flacons)
Spécification
20 mm | |
23 mm | |
20 ml | |
Non | |
100 | |
Rond | |
100 paquet | |
Instruments PerkinElmer |
Transparent | |
Verre hydrolytique (classe I) | |
Chromatographie | |
Sertissage HS biseauté | |
Boîte en polypropylène | |
75,5 mm | |
N20 |