Learn More
Tyrosine Hydroxylase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 147 publications
Marque: Novus Biologicals NB300-109
495.20 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tyrosine Hydroxylase Polyclonal specifically detects Tyrosine Hydroxylase in Human, Mouse, Rat, Drosophila, Insect, Mammal samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating, Immunohistochemistry Whole-Mount, Knockout Validated, Dual RNAscope ISH-IHC.
Spécification
0.1 mL | |
RUO |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu