missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tyrphostine B46, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 15434249
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
133550-34-2
C19H18N2O3
322.364
MFCD00209865
GSQOBTOAOGXIFL-WJDWOHSUSA-N
tyrphostin b46, z-2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl-n-3-phenylpropyl prop-2-enamide, n-3 inverted exclamation marka-phenylpropyl-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide
5353390
(Z)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphényl)-N-(3-phénylpropyl)prop-2-énamide
C1=CC=C(C=C1)CCCNC(=O)C(=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)C#N
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
133550-34-2
C19H18N2O3
322.364
MFCD00209865
GSQOBTOAOGXIFL-WJDWOHSUSA-N
tyrphostin b46, z-2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl-n-3-phenylpropyl prop-2-enamide, n-3 inverted exclamation marka-phenylpropyl-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide
5353390
(Z)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphényl)-N-(3-phénylpropyl)prop-2-énamide
C1=CC=C(C=C1)CCCNC(=O)C(=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)C#N

Inhibiteur de l’activité de la kinase du récepteur EGF

Inhibitor of EGF receptor kinase activity

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tyrphostin B46
Couleur Jaune
Quantité 50 mg
Poids de la formule 322.36
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'