Learn More
Tyrphostine B46, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042207
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
133550-34-2
C19H18N2O3
322.364
MFCD00209865
GSQOBTOAOGXIFL-WJDWOHSUSA-N
tyrphostin b46, z-2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl-n-3-phenylpropyl prop-2-enamide, n-3 inverted exclamation marka-phenylpropyl-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide
5353390
(Z)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphényl)-N-(3-phénylpropyl)prop-2-énamide
C1=CC=C(C=C1)CCCNC(=O)C(=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)C#N
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
133550-34-2
C19H18N2O3
322.364
MFCD00209865
GSQOBTOAOGXIFL-WJDWOHSUSA-N
tyrphostin b46, z-2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl-n-3-phenylpropyl prop-2-enamide, n-3 inverted exclamation marka-phenylpropyl-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide
5353390
(Z)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphényl)-N-(3-phénylpropyl)prop-2-énamide
C1=CC=C(C=C1)CCCNC(=O)C(=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)C#N
Inhibiteur de l’activité de la kinase du récepteur EGF
Inhibitor of EGF receptor kinase activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tyrphostin B46
Couleur Jaune
Quantité 10 mg
Poids de la formule 322.36
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre