Learn More
(+)-U-50488 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Code produit. 30001095
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Selective κ agonist
Selective κ-opioid agonist. At higher concentrations blocks Na+ channels.
(-)-enantiomer and (+)-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67197-96-0
Formule moléculaire C19H26Cl2N2O·HCl
Synonyme +/-u-50488 hydrochloride, +-u-50488 hydrochloride, +-trans-1r,2r-u-50488 hydrochloride, u-50488 hydrochloride, u50488 hydrochloride, 2-3,4-dichlorophenyl-n-methyl-n-1r,2r-2-pyrrolidin-1-yl cyclohexyl acetamide hydrochloride, c19h26cl2n2o.hcl, +-trans-1r,2r0-u-50488 hcl, trans-2-3,4-dichlorophenyl-n-methyl-n-2-pyrrolidin-1-yl cyclohexyl acetamide hcl
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-U-50488 hydrochloride
Quantité 25 mg
Poids de la formule 405.79
Pourcentage de pureté >99%