Learn More
Uvex™ U-Cap Sport Bump Cap - Long Brim
An innovative bump cap with a hard shell element and honeycomb structure to absorb shock, in addition to greatly reducing the risk of head injuries. Long brim design provides increased sun protection.
26.10€
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17239221
|
Uvex™
9794400 |
Noir, 52 à 54 cm |
26.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17249221
|
Uvex™
9794401 |
26.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17259221
|
Uvex™
9794402 |
Noir, 60 à 63 cm |
26.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17289221
|
Uvex™
9794407 |
26.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17299221
|
Uvex™
9794408 |
26.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Ideal for areas where helmets are not compulsory, but there is still a risk of head injuries
- Innovative hard shell element in armadillo-design, honeycomb structure, and shock-absorbing elements
- Reliable impact protection in accordance with EN 812
- Long brim provides increased sun protection