Learn More
Uvex™ U-Cap Sport Hi-Viz Bump Caps
Bump Caps in bright warning colors, in accordance with EN 471, help to increase worker visibility and safety in low light conditions.
Marque: Uvex™ 9794480
Informations supplémentaires : Poids : 0.19700kg
Description
- Casquettes antichoc colorés vives conformément à la norme EN 471
- Très visible pour augmenter la sécurité des travailleurs dans des conditions de faible luminosité
- Protection fiable contre les chocs conformément à la norme EN 812
- Facilement réglable pour un ajustement confortable et personnalisé
Spécification
Casquette antichoc | |
Non | |
55 à 59 cm | |
EN 812:2012 |
Jaune | |
Bord court | |
Non stérile |