Learn More
asecos™ type 90 armoire de sécurité sous paillasse UB-S-90
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
Marque: asecos™ 3042100135340
Informations supplémentaires : Poids : 184.01041kg
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : corps en tôle d’acier revêtue de poudre
- Convivial : les tiroirs restent ouverts dans n’importe quelle position, l’intérieur des tiroirs est entièrement visible ; accès à tous les conteneurs
- Sécurisé : les tiroirs sont équipés d’un fil de mise à la terre avec une pince standard, un bac soudé avec joint, les tiroirs se ferment automatiquement en cas d’incendie
- Aucune utilisation non autorisée : tiroirs verrouillables avec verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
- Mobile : roulettes avec socle (disponibles en option), déplacement facile de l’armoire
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 50) à un système d’évacuation technique
Prestations de service
Cinq ans
Spécification
502 mm | |
Armoire de stockage de sécurité sous paillasse | |
979 mm | |
revêtement époxy lisse | |
1102 mm | |
180,00 kg | |
Gris clair (RAL 7035) | |
600 mm | |
UB90.060.110.050.S | |
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
1 tiroir de 22,5 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
382 mm | |
Tôle d'acier | |
502 x 1102 x 600 mm | |
382 x 979 x 520 mm | |
502 mm | |
avec tiroir | |
1 |