Learn More
asecos™ type 90 armoire de sécurité sous paillasse UB-S-90
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
Marque:  asecos™ 3045700135299
Informations supplémentaires : Poids : 164.88451kg
Code produit. 15904496
  • 2030.96€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-09-2024
pour voir le stock disponible 
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
Description
  • Construction robuste et durable : corps en tôle d’acier revêtue de poudre
  • Convivial :   les tiroirs restent ouverts dans n’importe quelle position, l’intérieur des tiroirs est entièrement visible ; accès à tous les conteneurs
  • Sécurisé : les tiroirs sont équipés d’un fil de mise à la terre avec une pince standard, un bac soudé avec joint, les tiroirs se ferment automatiquement en cas d’incendie
  • Aucune utilisation non autorisée : tiroirs verrouillables avec verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Mobile : roulettes avec socle (disponibles en option), déplacement facile de l’armoire
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 50) à un système d’évacuation technique
Prestations de service
Cinq ans
Spécification
Spécification
502 mm
Armoire de stockage de sécurité sous paillasse
771 mm
revêtement époxy lisse
893 mm
163,00 kg
Gris clair (RAL 7035)
600 mm
UB90.060.089.S
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE
1 tiroir (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 insert perforé (acier inox)
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
452 mm
Tôle d'acier
574 x 893 x 600 mm
452 x 771 x 502 mm
574 mm
avec tiroir
1