Learn More
asecos™ type 90 armoire de sécurité sous paillasse UB-S-90
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
Marque: asecos™ 3045800135308
Informations supplémentaires : Poids : 151.38451kg
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : corps en tôle d’acier revêtue de poudre
- Convivial : les tiroirs restent ouverts dans n’importe quelle position, l’intérieur des tiroirs est entièrement visible ; accès à tous les conteneurs
- Sécurisé : les tiroirs sont équipés d’un fil de mise à la terre avec une pince standard, un bac soudé avec joint, les tiroirs se ferment automatiquement en cas d’incendie
- Aucune utilisation non autorisée : tiroirs verrouillables avec verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
- Mobile : roulettes avec socle (disponibles en option), déplacement facile de l’armoire
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 50) à un système d’évacuation technique
Prestations de service
Cinq ans
Spécification
502 mm | |
Armoire de stockage de sécurité sous paillasse | |
771 mm | |
revêtement époxy lisse | |
893 mm | |
148,00 kg | |
Gris clair (RAL 7035) | |
600 mm | |
UB90.060.089.050.S | |
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
1 tiroir de 17,5 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
382 mm | |
Tôle d'acier | |
502 x 893 x 600 mm | |
382 x 771 x 502 mm | |
502 mm | |
avec tiroir | |
2 |