Learn More
UBE2L3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | UBE2L3 |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16833044
|
Proteintech
14415-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16823044
|
Proteintech
14415-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The modification of proteins with ubiquitin is an important cellular mechanism for targeting abnormal or short-lived proteins for degradation. Ubiquitination involves at least three classes of enzymes: ubiquitin-activating enzymes (E1s), ubiquitin-conjugating enzymes (E2s) and ubiquitin-protein ligases (E3s). This gene encodes a member of the E2 ubiquitin-conjugating enzyme family. This enzyme is demonstrated to participate in the ubiquitination of p53, c-Fos, and the NF-kB precursor p105 in vitro. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.Spécification
UBE2L3 | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P68036, P68037 | |
22195, 363836, 7332 | |
UBE2L3 Fusion Protein Ag5758 | |
Primary | |
-20°C | |
UBE2L3 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
E2 F1, L UBC, UBCE7, UBCH7, UbcM4, UBE2L3, Ubiquitin carrier protein L3, Ubiquitin protein ligase L3 | |
Ube2l3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |