Learn More
UBE2S Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène UBE2S
Concentration 0.41 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16898274
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
18219-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
16888274
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
18219-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
This gene encodes a member of the ubiquitin-conjugating enzyme family. The encoded protein is able to form a thiol ester linkage with ubiquitin in a ubiquitin activating enzyme-dependent manner, a characteristic property of ubiquitin carrier proteins.
Spécification
Spécification
UBE2S
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
B5DFI8, Q16763, Q921J4
27338, 292588, 77891
UBE2S Fusion Protein Ag12978
Primary
-20°C
UBE2S
0.41 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
E2 EPF, E2EPF, EPF5, UBE2S, Ubiquitin carrier protein S, Ubiquitin protein ligase S
UBE2S
IgG
Antigen Affinity Chromatography